[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-(Aminomethyl)phenoxy)-N,N-dimethylethanamine, 2-[4-(Amino methyl) phenoxy]-n, n-dimethyl ethanamine, Trimethobenzamide Impurity 1
OR345043-5G OR345043-1G
APOSOR345043-5GEA 1160 DKK
APOSOR345043-5G APOSOR345043-1G
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine 97%
[2-(4-Aminomethylphenoxy)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
Molekylvægt: 194.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075231
CAS-nummer: 20059-73-8