3,4-Dibrompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR345020-100G
OR345020-25G
OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA
2040
DKK
APOSOR345020-100G
APOSOR345020-25G
APOSOR345020-5G
3,4-Dibrompyridin
3,4-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Smeltepunkt: 71…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234016 CAS-nummer: 13534-90-2 |