2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 382 DKK
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 177…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093781
CAS-nummer: 101084-96-2