Indol-6-carboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-6-carboxylic acid
OR3398-100G OR3398-25G OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA 994 DKK
APOSOR3398-100G APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G
Indol-6-carboxylsyre
Indol-6-carboxylsyre
Formel: C₉H₇NO₂
Molekylvægt: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 249…253 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210441
CAS-nummer: 1670-82-2