2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 393 DKK
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formel: C₈H₈ClNO
Molekylvægt: 169.61 g/mol
Smeltepunkt: 136…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018887
CAS-nummer: 587-65-5
EINECS: 209-604-0