2-Methyl-5-nitroindol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole
OR3396-5G OR3396-25G
APOSOR3396-5GEA 806 DKK
APOSOR3396-5G APOSOR3396-25G
2-Methyl-5-nitroindol 95+%
2-Methyl-5-nitroindole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00090335
CAS-nummer: 7570-47-0