Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3392-25G OR3392-5G
APOSOR3392-25GEA 333 DKK
APOSOR3392-25G APOSOR3392-5G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formel: C₁₃H₂₀O₄
Kogepunkt: 126 °C/0,075mmHg
Massefylde: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093556
CAS-nummer: 55489-58-2