4-Brom-2-nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 339 DKK
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Brom-2-nitrophenol 98%
4-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 88…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082540
CAS-nummer: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III