4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 907 DKK
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molekylvægt: 188.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00234091
CAS-nummer: 1019918-39-8