Benzoinmethylether 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 1310 DKK
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
Benzoinmethylether 96%
Benzoinmethylether
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Smeltepunkt: 47…50 °C
Massefylde: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008492
CAS-nummer: 3524-62-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III