Tetrabutylammonium chlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 4360 DKK
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chlorid 98%
Tetrabutylammonium chlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molekylvægt: 277.92 g/mol
Flammepunkt: 110
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011635
CAS-nummer: 1112-67-0