1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan natriumsalt 2 M in THF
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 889 DKK
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan natriumsalt 2 M in THF
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan natriumsalt
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Massefylde: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009835
CAS-nummer: 1070-89-9
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II