Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 197 DKK
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Kogepunkt: 276 °C
Smeltepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275713
CAS-nummer: 913836-22-3