5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33638-1G OR33638-5G
APOSOR33638-1GEA 2030 DKK
APOSOR33638-1G APOSOR33638-5G
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622785
CAS-nummer: 1228182-71-5