2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 1360 DKK
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797717
CAS-nummer: 3197-25-9