2-Formyl-5-picoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 162 DKK
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picoline 95%
2-Formyl-5-picoline
Formel: C₇H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367942
CAS-nummer: 4985-92-6