1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 2520 DKK
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formel: C₁₃H₁₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22126110
CAS-nummer: 23616-64-0