3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33600-1G OR33600-5G
APOSOR33600-1GEA 1360 DKK
APOSOR33600-1G APOSOR33600-5G
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20688652
CAS-nummer: 1286273-78-6