4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 2030 DKK
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Formel: C₈H₁₅BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18803537
CAS-nummer: 1280787-27-0