2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 404 DKK
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formel: C₉H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023003
CAS-nummer: 1746-11-8