2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 2030 DKK
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025879
CAS-nummer: 77186-41-5