2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33578-1G OR33578-5G
APOSOR33578-1GEA 2030 DKK
APOSOR33578-1G APOSOR33578-5G
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025878
CAS-nummer: 27956-41-8