N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Azagramine, 3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine,7-Azagramine,Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)amine
OR33563-1G OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA 687 DKK
APOSOR33563-1G APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01580034
CAS-nummer: 5654-92-2