8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33549-1G OR33549-5G
APOSOR33549-1GEA 2030 DKK
APOSOR33549-1G APOSOR33549-5G
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₉H₁₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140310
CAS-nummer: 31404-03-2