3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33542-1G OR33542-5G
APOSOR33542-1GEA 2030 DKK
APOSOR33542-1G APOSOR33542-5G
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane]
Formel: C₁₁H₁₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140318
CAS-nummer: 77376-98-8