4-Isopropylbenzenecarbothioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33532-1G OR33532-5G
APOSOR33532-1GEA 2030 DKK
APOSOR33532-1G APOSOR33532-5G
4-Isopropylbenzenecarbothioamide 95%
4-Isopropylbenzenecarbothioamide
Formel: C₁₀H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05264094
CAS-nummer: 53515-20-1