3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33527-1G OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA 2520 DKK
APOSOR33527-1G APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025857
CAS-nummer: 1135283-23-6