3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33521-1G OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-1GEA 506 DKK
APOSOR33521-1G APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04610443
CAS-nummer: 20356-45-0