5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33518-1G OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA 5040 DKK
APOSOR33518-1G APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10758059
CAS-nummer: 1033463-21-6