4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 2520 DKK
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152731
CAS-nummer: 952183-13-0