2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33512-1G OR33512-5G
APOSOR33512-1GEA 1360 DKK
APOSOR33512-1G APOSOR33512-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00540316
CAS-nummer: 58518-78-8