2-Chlor-6-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 164 DKK
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chlor-6-nitrobenzoesyre 98%
2-Chlor-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smeltepunkt: 160…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100425
CAS-nummer: 5344-49-0