tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33509-1G OR33509-5G
APOSOR33509-1GEA 1360 DKK
APOSOR33509-1G APOSOR33509-5G
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate 95%
tert-Butyl-2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972227
CAS-nummer: 609804-44-6