2-Aminoquinolin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33507-1G OR33507-5G
APOSOR33507-1GEA 665 DKK
APOSOR33507-1G APOSOR33507-5G
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
2-Aminoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052386
CAS-nummer: 42712-64-1