3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33506-1G OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA 2030 DKK
APOSOR33506-1G APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Formel: C₁₂H₁₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140281
CAS-nummer: 1221792-37-5