3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 2030 DKK
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584833
CAS-nummer: 1221792-02-4