1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 2030 DKK
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formel: C₇H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101404
CAS-nummer: 72752-82-0