Methyl2-chlornicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 218 DKK
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
Methyl2-chlornicotinat 98%
Methyl2-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 150 °C/1mmHg
Massefylde: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318629
CAS-nummer: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9