1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33498-1G OR33498-5G
APOSOR33498-1GEA 2030 DKK
APOSOR33498-1G APOSOR33498-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584815
CAS-nummer: 933-41-5