2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33496-1G OR33496-5G
APOSOR33496-1GEA 2030 DKK
APOSOR33496-1G APOSOR33496-5G
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584781
CAS-nummer: 241127-72-0