2-Chlorphenylboronsyre 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 1080 DKK
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorphenylboronsyre 97+%
2-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 92…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674012
CAS-nummer: 3900-89-8