(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33483-1G OR33483-5G
APOSOR33483-1GEA 414 DKK
APOSOR33483-1G APOSOR33483-5G
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₉H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864820
CAS-nummer: 914349-48-7