3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33476-1G OR33476-5G
APOSOR33476-1GEA 2520 DKK
APOSOR33476-1G APOSOR33476-5G
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile
Formel: C₁₂H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025838
CAS-nummer: 1176541-33-5