3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33475-1G OR33475-5G
APOSOR33475-1GEA 1360 DKK
APOSOR33475-1G APOSOR33475-5G
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Molekylvægt: 198.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02330570
CAS-nummer: 76397-72-3