2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33473-1G OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA 2520 DKK
APOSOR33473-1G APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972222
CAS-nummer: 1171155-44-4