6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 2520 DKK
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃
Molekylvægt: 219.68 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00697490
CAS-nummer: 1017782-49-8