Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 1360 DKK
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₆H₄Br₂O₂S
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831688
CAS-nummer: 62224-24-2