N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33461-1G OR33461-5G
APOSOR33461-1GEA 2030 DKK
APOSOR33461-1G APOSOR33461-5G
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide
Formel: C₁₁H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152717
CAS-nummer: 952183-02-7