2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(piperidin-1-yl)benzamide
OR33456-1G OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA 2520 DKK
APOSOR33456-1G APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formel: C₁₄H₁₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152713
CAS-nummer: 952183-00-5