1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33453-1G OR33453-5G
APOSOR33453-1GEA 2520 DKK
APOSOR33453-1G APOSOR33453-5G
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 216.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152708
CAS-nummer: 952182-96-6